Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CALML3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CALML3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5748-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917489
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005176.1
CALML3 Protein
Research Use Only
CALML3
Recombinant Protein
E. coli
MADQLTEEQV TEFKEAFSLF DKDGDGCITT RELGTVMRSL GQNPTEAELR DMMSEIDRDG NGTVDFPEFL GMMARKMKDT DNEEEIREAF RVFDKDGNGF VSAAELRHVM TRLGEKLSDE EVDEMIRAAD TDGDGQVNYE EFVRVLVSK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
810
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol