missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Calcium-dependent phospholipase A2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calcium-dependent phospholipase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9333-ye-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16028111

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000920.1
Calcium-dependent phospholipase A2 Protein
Research Use Only
PLA2G5
Recombinant Protein
Yeast
GLLDLKSMIE KVTGKNALTN YGFYGCYCGW GGRGTPKDGT DWCCWAHDHC YGRLEEKGCN IRTQSYKYRF AWGVVTCEPG PFCHVNLCAC DRKLVYCLKR NLRSYNPQYQ YFPNILCS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5322
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales