Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calcium-dependent phospholipase A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calcium-dependent phospholipase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000920.1
ID de gen (Entrez) 5322
Nombre Calcium-dependent phospholipase A2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16098101
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9333-YE-100UG
100 μg
645.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16038111
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9333-YE-500UG
500 μg
1740.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16008111
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9333-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16028111
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9333-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16048111
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9333-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16018111
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9333-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_000920.1
Calcium-dependent phospholipase A2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
5322
Research Use Only
PLA2G5
Recombinant Protein
Yeast
GLLDLKSMIE KVTGKNALTN YGFYGCYCGW GGRGTPKDGT DWCCWAHDHC YGRLEEKGCN IRTQSYKYRF AWGVVTCEPG PFCHVNLCAC DRKLVYCLKR NLRSYNPQYQ YFPNILCS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.