Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calcium-dependent phospholipase A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calcium-dependent phospholipase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9333-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16008111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000920.1
Calcium-dependent phospholipase A2 Protein
Research Use Only
PLA2G5
Recombinant Protein
Yeast
GLLDLKSMIE KVTGKNALTN YGFYGCYCGW GGRGTPKDGT DWCCWAHDHC YGRLEEKGCN IRTQSYKYRF AWGVVTCEPG PFCHVNLCAC DRKLVYCLKR NLRSYNPQYQ YFPNILCS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5322
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol