Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-type lectin domain family 18 member A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C-type lectin domain family 18 member A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5837-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15908129
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001129686.1
C-type lectin domain family 18 member A Protein
Research Use Only
CLEC18A
Recombinant Protein
E. coli
EVWPPQLQEQ APMAGALNRK ESFLLLSLHN RLRSWVQPPA ADMRRLDWSD SLAQLAQARA ALCGTPTPSL ASGLWRTLQV GWNMQLLPAG LVSFVEVVSL WFAEGQRYSH AAGECARNAT CTHYTQLVWA TSSQLGCGRH LCSAGQAAIE AFVCAYSPRG NWEVNGKTIV PYKKGAWCSL CTASVSGCFK AWDHAGGLCE VPRNPCRMSC QNHGRLNIST CHCHCPPGYT GRYCQVRCSL QCVHGRFREE ECSCVCDIGY GGAQCATKVH FPFHTCDLRI DGDCFMVSSE ADTYYRARMK CQRKGGVLAQ IKSQKVQDIL AFYLGRLETT NEVIDSDFET RNFWIGLTYK TAKDSFRWAT GEHQAFTSFA FGQPDNHGFG NCVELQASAA FNWNDQRCKT RNRYICQFAQ EHISRWGPGS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
348174
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol