Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-type lectin domain family 18 member A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C-type lectin domain family 18 member A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001129686.1
ID de gen (Entrez) 348174
Nombre C-type lectin domain family 18 member A Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15998119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5837-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15918129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5837-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15908129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5837-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15928129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5837-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15938129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5837-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15948129
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5837-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001129686.1
C-type lectin domain family 18 member A Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
348174
Research Use Only
CLEC18A
Recombinant Protein
E. coli
EVWPPQLQEQ APMAGALNRK ESFLLLSLHN RLRSWVQPPA ADMRRLDWSD SLAQLAQARA ALCGTPTPSL ASGLWRTLQV GWNMQLLPAG LVSFVEVVSL WFAEGQRYSH AAGECARNAT CTHYTQLVWA TSSQLGCGRH LCSAGQAAIE AFVCAYSPRG NWEVNGKTIV PYKKGAWCSL CTASVSGCFK AWDHAGGLCE VPRNPCRMSC QNHGRLNIST CHCHCPPGYT GRYCQVRCSL QCVHGRFREE ECSCVCDIGY GGAQCATKVH FPFHTCDLRI DGDCFMVSSE ADTYYRARMK CQRKGGVLAQ IKSQKVQDIL AFYLGRLETT NEVIDSDFET RNFWIGLTYK TAKDSFRWAT GEHQAFTSFA FGQPDNHGFG NCVELQASAA FNWNDQRCKT RNRYICQFAQ EHISRWGPGS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.