Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Butyrophilin subfamily 2 member A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Butyrophilin subfamily 2 member A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9818-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16098771
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001184162.1
Butyrophilin subfamily 2 member A1 Protein
Research Use Only
BTN2A1
Recombinant Protein
Yeast
QFIVVGPTDP ILATVGENTT LRCHLSPEKN AEDMEVRWFR SQFSPAVFVY KGGRERTEEQ MEEYRGRTTF VSKDISRGSV ALVIHNITAQ ENGTYRCYFQ EGRSYDEAIL HLVVAGLGSK PLISMRGHED GGIRLECISR GWYPKPLTVW RDPYGGVAPA LKEVSMPDAD GLFMVTTAVI IRDKSVRNMS CSINNTLLGQ KKESVIFIPE SFMPSVSPCA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11120
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol