Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Butyrophilin subfamily 2 member A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Butyrophilin subfamily 2 member A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001184162.1
ID de gen (Entrez) 11120
Nombre Butyrophilin subfamily 2 member A1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16048771
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9818-YE-100UG
100 μg
645.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16088771
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9818-YE-500UG
500 μg
1740.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16058771
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9818-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16078771
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9818-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16098771
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9818-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16068771
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9818-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001184162.1
Butyrophilin subfamily 2 member A1 Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
11120
Research Use Only
BTN2A1
Recombinant Protein
Yeast
QFIVVGPTDP ILATVGENTT LRCHLSPEKN AEDMEVRWFR SQFSPAVFVY KGGRERTEEQ MEEYRGRTTF VSKDISRGSV ALVIHNITAQ ENGTYRCYFQ EGRSYDEAIL HLVVAGLGSK PLISMRGHED GGIRLECISR GWYPKPLTVW RDPYGGVAPA LKEVSMPDAD GLFMVTTAVI IRDKSVRNMS CSINNTLLGQ KKESVIFIPE SFMPSVSPCA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.