missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BRD2 Protein
A cDNA sequence encoding the BRD2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | BRD2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15956468
|
enQuireBio™
QP11203-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946468
|
enQuireBio™
QP11203-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936468
|
enQuireBio™
QP11203-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
BRD2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BRD2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLQNVTP HNKLPGEGNA GLLGLGPEAA APGKRIRKPS LLYEGFESPT MASVPALQLT PANPPPPEVS NPKKPGRVTN QLQYLHKVVM KALWKHQFAW PFRQPVDAVK LGLPDYHKII KQPMDMGTIK RRLENNYYWA ASECMQDFNT MFTNCYIYNK PTDDIVLMAQ TLEKIFLQKV ASMPQEEQEL VVTIPKNSHK KGAKLAALQG SVTSAHQVPA VSSVSHTALY TPPPEIPTTV LNIPHPSVIS SPLLKSLHSA GPPLLAVTAA PPAQPLAKKK GVKRKADTTT PTPTAILAPG SPASPPGSLE PKAARLPPMR RESGRPIKPP RKDLPDSQQQ HQSSKKGKLS EQLKHCNGIL KELLSKKHAA YAWPFYKPVD ASALGLHDYH DIIKHPMDLS TVKRKMENRD YRDAQEFAAD VRLMFSNCYK YNPPDHDVVA MARKLQDVFE FRYAKMPD | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |