Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BNIP3L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BNIP3L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9010-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16087441
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001317420.1
BNIP3L Protein
Research Use Only
BNIP3L
Recombinant Protein
Yeast
MSSHLVEPPP PLHNNNNNCE ENEQSLPPPA GLNSSWVELP MNSSNGNDNG NGKNGGLEHV PSSSSIHNGD MEKILLDAQH ESGQSSSRGS SHCDSPSPQE DGQIMFDVEM HTSRDHSSQS EEEVVEGEKE VEALKKSADW VSDWSSRPEN IPPKEFHFRH PKRSVSLSMR KSGAMKKGGI FSAEFLKVFI PSLFLSHVLA LGLGIYIGKR LSTPSASTY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
665
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol