Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BNIP3L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BNIP3L, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001317420.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 665 |
Nombre | BNIP3L Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16037441
|
enQuireBio™
QP9010-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077441
|
enQuireBio™
QP9010-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047441
|
enQuireBio™
QP9010-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067441
|
enQuireBio™
QP9010-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087441
|
enQuireBio™
QP9010-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057441
|
enQuireBio™
QP9010-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001317420.1 | |
BNIP3L Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
665 | |
Research Use Only | |
BNIP3L | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSSHLVEPPP PLHNNNNNCE ENEQSLPPPA GLNSSWVELP MNSSNGNDNG NGKNGGLEHV PSSSSIHNGD MEKILLDAQH ESGQSSSRGS SHCDSPSPQE DGQIMFDVEM HTSRDHSSQS EEEVVEGEKE VEALKKSADW VSDWSSRPEN IPPKEFHFRH PKRSVSLSMR KSGAMKKGGI FSAEFLKVFI PSLFLSHVLA LGLGIYIGKR LSTPSASTY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |