missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BLMH Protein

A cDNA sequence encoding the BLMH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP10535-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15934168

  • 4090.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

642
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity: > 1,000 pmole/min/ug. Measured by the hydrolysis of Met-AMC at pH 7.5, at 37C.
Human
His
The BLMH protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) and 10% Glycerol.
BLMH Protein
Research Use Only
BLMH
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSSGLNSEK VAALIQKLNS DPQFVLAQNV GTTHDLLDIC LKRATVQRAQ HVFQHAVPQE GKPITNQKSS GRCWIFSCLN VMRLPFMKKL NIEEFEFSQS YLFFWDKVER CYFFLSAFVD TAQRKEPEDG RLVQFLLMNP ANDGGQWDML VNIVEKYGVI PKKCFPESYT TEATRRMNDI LNHKMREFCI RLRNLVHSGA TKGEISATQD VMMEEIFRVV CICLGNPPET FTWEYRDKDK NYQKIGPITP LEFYREHVKP LFNMEDKICL VNDPRPQHKY NKLYTVEYLS NMVGGRKTLY NNQPIDFLKK MVAASIKDGE AVWFGCDVGK HFNSKLGLSD MNLYDHELVF GVSLKNMNKA ERLTFGESLM THAMTFTAVS EKDDQDGAFT KWRVENSWGE DHGHKGYLCM TDEWFSEYVY EVVVDRKHVP EEVLAVLEQE PIILPAWDPM GALAE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales