Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLMH Protein
A cDNA sequence encoding the BLMH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 642 |
---|---|
Nombre | BLMH Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | BLMH |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15954168
|
enQuireBio™
QP10535-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944168
|
enQuireBio™
QP10535-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934168
|
enQuireBio™
QP10535-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
642 | |
Research Use Only | |
BLMH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSSGLNSEK VAALIQKLNS DPQFVLAQNV GTTHDLLDIC LKRATVQRAQ HVFQHAVPQE GKPITNQKSS GRCWIFSCLN VMRLPFMKKL NIEEFEFSQS YLFFWDKVER CYFFLSAFVD TAQRKEPEDG RLVQFLLMNP ANDGGQWDML VNIVEKYGVI PKKCFPESYT TEATRRMNDI LNHKMREFCI RLRNLVHSGA TKGEISATQD VMMEEIFRVV CICLGNPPET FTWEYRDKDK NYQKIGPITP LEFYREHVKP LFNMEDKICL VNDPRPQHKY NKLYTVEYLS NMVGGRKTLY NNQPIDFLKK MVAASIKDGE AVWFGCDVGK HFNSKLGLSD MNLYDHELVF GVSLKNMNKA ERLTFGESLM THAMTFTAVS EKDDQDGAFT KWRVENSWGE DHGHKGYLCM TDEWFSEYVY EVVVDRKHVP EEVLAVLEQE PIILPAWDPM GALAE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
BLMH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity: > 1,000 pmole/min/ug. Measured by the hydrolysis of Met-AMC at pH 7.5, at 37C. | |
Human | |
His | |
The BLMH protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) and 10% Glycerol. |