missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCL2L1 / Bcl-XL Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BCL2L1 / Bcl-XL, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_001182.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 598 |
Nombre | BCL2L1 / Bcl-XL Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15967189
|
enQuireBio™
QP5711-EC-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15987189
|
enQuireBio™
QP5711-EC-1MG |
1 mg |
en la oferta
1 miligramo |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15977189
|
enQuireBio™
QP5711-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15997189
|
enQuireBio™
QP5711-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15907199
|
enQuireBio™
QP5711-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15917199
|
enQuireBio™
QP5711-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001182.1 | |
BCL2L1 / Bcl-XL Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
598 | |
Research Use Only | |
BCL2L1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSQSNRELVV DFLSYKLSQK GYSWSQFSDV EENRTEAPEG TESEMETPSA INGNPSWHLA DSPAVNGATG HSSSLDAREV IPMAAVKQAL REAGDEFELR YRRAFSDLTS QLHITPGTAY QSFEQVVNEL FRDGVNWGRI VAFFSFGGAL CVESVDKEMQ VLVSRIAAWM ATYLNDHLEP WIQENGGWDT FVELYGNNAA AESRKGQER | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |