Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BAG family molecular chaperone regulator 5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BAG family molecular chaperone regulator 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8234-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053451
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001015048.1
BAG family molecular chaperone regulator 5 Protein
Research Use Only
BAG5
Recombinant Protein
E. coli
MDMGNQHPSI SRLQEIQKEV KSVEQQVIGF SGLSDDKNYK KLERILTKQL FEIDSVDTEG KGDIQQARKR AAQETERLLK ELEQNANHPH RIEIQNIFEE AQSLVREKIV PFYNGGNCVT DEFEEGIQDI ILRLTHVKTG GKISLRKARY HTLTKICAVQ EIIEDCMKKQ PSLPLSEDAH PSVAKINFVM CEVNKARGVL IALLMGVNNN ETCRHLSCVL SGLIADLDAL DVCGRTEIRN YRREVVEDIN KLLKYLDLEE EADTTKAFDL RQNHSILKIE KVLKRMREIK NELLQAQNPS ELYLSSKTEL QGLIGQLDEV SLEKNPCIRE ARRRAVIEVQ TLITYIDLKE ALEKRKLFAC EEHPSHKAVW NVLGNLSEIQ GEVLSFDGNR TDKNYIRLEE LLTKQLLALD AVDPQGEEKC KAARKQAVRL AQNILSYLDL KSDEWEY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9529
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol