Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BAG family molecular chaperone regulator 5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BAG family molecular chaperone regulator 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001015048.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9529 |
Nombre | BAG family molecular chaperone regulator 5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16023451
|
enQuireBio™
QP8234-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16043451
|
enQuireBio™
QP8234-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16033451
|
enQuireBio™
QP8234-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053451
|
enQuireBio™
QP8234-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063451
|
enQuireBio™
QP8234-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073451
|
enQuireBio™
QP8234-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001015048.1 | |
BAG family molecular chaperone regulator 5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9529 | |
Research Use Only | |
BAG5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDMGNQHPSI SRLQEIQKEV KSVEQQVIGF SGLSDDKNYK KLERILTKQL FEIDSVDTEG KGDIQQARKR AAQETERLLK ELEQNANHPH RIEIQNIFEE AQSLVREKIV PFYNGGNCVT DEFEEGIQDI ILRLTHVKTG GKISLRKARY HTLTKICAVQ EIIEDCMKKQ PSLPLSEDAH PSVAKINFVM CEVNKARGVL IALLMGVNNN ETCRHLSCVL SGLIADLDAL DVCGRTEIRN YRREVVEDIN KLLKYLDLEE EADTTKAFDL RQNHSILKIE KVLKRMREIK NELLQAQNPS ELYLSSKTEL QGLIGQLDEV SLEKNPCIRE ARRRAVIEVQ TLITYIDLKE ALEKRKLFAC EEHPSHKAVW NVLGNLSEIQ GEVLSFDGNR TDKNYIRLEE LLTKQLLALD AVDPQGEEKC KAARKQAVRL AQNILSYLDL KSDEWEY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |