Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Baculoviral IAP repeat-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Baculoviral IAP repeat-containing protein 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7945-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041761
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_203127.3
Baculoviral IAP repeat-containing protein 1
Research Use Only
BIRC8
Recombinant Protein
E. coli
MTGYEARLIT FGTWMYSVNK EQLARAGFYA IGQEDKVQCF HCGGGLANWK PKEDPWEQHA KWYPGCKYLL EEKGHEYINN IHLTRSLEGA LVQTTKKTPS LTKRISDTIF PNPMLQEAIR MGFDFKDVKK IMEERIQTSG SNYKTLGVLV ADLVSAQKDT TENELNQTSL QREISPEEPL RRLQEEKLCK ICMDRHIAVV FIPCGHLVTC KQCAEAVDRC PMCSMVIDFK QRVFMS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
112401
10 μg
Not determined.
Full Length of BC039318
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol