Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Baculoviral IAP repeat-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Baculoviral IAP repeat-containing protein 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_203127.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 112401 |
Nombre | Baculoviral IAP repeat-containing protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16031761
|
enQuireBio™
QP7945-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16051761
|
enQuireBio™
QP7945-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16041761
|
enQuireBio™
QP7945-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061761
|
enQuireBio™
QP7945-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071761
|
enQuireBio™
QP7945-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081761
|
enQuireBio™
QP7945-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_203127.3 | |
Baculoviral IAP repeat-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length of BC039318 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
112401 | |
Research Use Only | |
BIRC8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTGYEARLIT FGTWMYSVNK EQLARAGFYA IGQEDKVQCF HCGGGLANWK PKEDPWEQHA KWYPGCKYLL EEKGHEYINN IHLTRSLEGA LVQTTKKTPS LTKRISDTIF PNPMLQEAIR MGFDFKDVKK IMEERIQTSG SNYKTLGVLV ADLVSAQKDT TENELNQTSL QREISPEEPL RRLQEEKLCK ICMDRHIAVV FIPCGHLVTC KQCAEAVDRC PMCSMVIDFK QRVFMS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |