Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BABAM1 Protein
A cDNA sequence encoding the BABAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP11122-20ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15976218
  • en la oferta / 20 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
BABAM1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEVAEPS SPTEEEEEEE EHSAEPRPRT RSNPEGAEDR AVGAQASVGS RSEGEGEAAS ADDGSLNTSG AGPKSWQVPP PAPEVQIRTP RVNCPEKVII CLDLSEEMSL PKLESFNGSK TNALNVSQKM IEMFVRTKHK IDKSHEFALV VVNDDTAWLS GLTSDPRELC SCLYDLETAS CSTFNLEGLF SLIQQKTELP VTENVQTIPP PYVVRTILVY SRPPCQPQFS LTEPMKKMFQ CPYFFFDVVY IHNGTEEKEE EMSWKDMFAF MGSLDTKGTS YKYEVALAGP ALELHNCMAK LLAHPLQRPC QSHASYSLLE EEDEAIEVEA TV
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
BABAM1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.