Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BABAM1 Protein
A cDNA sequence encoding the BABAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre BABAM1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15986218
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11122-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15976218
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11122-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15966218
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11122-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
BABAM1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
BABAM1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEVAEPS SPTEEEEEEE EHSAEPRPRT RSNPEGAEDR AVGAQASVGS RSEGEGEAAS ADDGSLNTSG AGPKSWQVPP PAPEVQIRTP RVNCPEKVII CLDLSEEMSL PKLESFNGSK TNALNVSQKM IEMFVRTKHK IDKSHEFALV VVNDDTAWLS GLTSDPRELC SCLYDLETAS CSTFNLEGLF SLIQQKTELP VTENVQTIPP PYVVRTILVY SRPPCQPQFS LTEPMKKMFQ CPYFFFDVVY IHNGTEEKEE EMSWKDMFAF MGSLDTKGTS YKYEVALAGP ALELHNCMAK LLAHPLQRPC QSHASYSLLE EEDEAIEVEA TV
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.