Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Asporin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Asporin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5687-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15997009
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001180264.1
Asporin Protein
Research Use Only
ASPN
Recombinant Protein
E. coli
DMEDTDDDDD DDDDDDDDDE DNSLFPTREP RSHFFPFDLF PMCPFGCQCY SRVVHCSDLG LTSVPTNIPF DTRMLDLQNN KIKEIKENDF KGLTSLYGLI LNNNKLTKIH PKAFLTTKKL RRLYLSHNQL SEIPLNLPKS LAELRIHENK VKKIQKDTFK GMNALHVLEM SANPLDNNGI EPGAFEGVTV FHIRIAEAKL TSVPKGLPPT LLELHLDYNK ISTVELEDFK RYKELQRLGL GNNKITDIEN GSLANIPRVR EIHLENNKLK KIPSGLPELK YLQIIFLHSN SIARVGVNDF CPTVPKMKKS LYSAISLFNN PVKYWEMQPA TFRCVLSRMS VQLGNFGM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
54829
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol