Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Asporin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Asporin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001180264.1
ID de gen (Entrez) 54829
Nombre Asporin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15967009
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5687-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15987009
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5687-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15977009
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5687-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15997009
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5687-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15907019
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5687-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15917019
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5687-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001180264.1
Asporin Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
54829
Research Use Only
ASPN
Recombinant Protein
E. coli
DMEDTDDDDD DDDDDDDDDE DNSLFPTREP RSHFFPFDLF PMCPFGCQCY SRVVHCSDLG LTSVPTNIPF DTRMLDLQNN KIKEIKENDF KGLTSLYGLI LNNNKLTKIH PKAFLTTKKL RRLYLSHNQL SEIPLNLPKS LAELRIHENK VKKIQKDTFK GMNALHVLEM SANPLDNNGI EPGAFEGVTV FHIRIAEAKL TSVPKGLPPT LLELHLDYNK ISTVELEDFK RYKELQRLGL GNNKITDIEN GSLANIPRVR EIHLENNKLK KIPSGLPELK YLQIIFLHSN SIARVGVNDF CPTVPKMKKS LYSAISLFNN PVKYWEMQPA TFRCVLSRMS VQLGNFGM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.