Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Arylsulfatase G Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Arylsulfatase G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5680-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15996949
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001254656.1
Arylsulfatase G Protein
Research Use Only
ARSG
Recombinant Protein
E. coli
GFLYPLVDFC ISGKTRGQKP NFVIILADDM GWGDLGANWA ETKDTANLDK MASEGMRFVD FHAAASTCSP SRASLLTGRL GLRNGVTRNF AVTSVGGLPL NETTLAEVLQ QAGYVTGIIG KWHLGHHGSY HPNFRGFDYY FGIPYSHDMG CTDTPGYNHP PCPACPQGDG PSRNLQRDCY TDVALPLYEN LNIVEQPVNL SSLAQKYAEK ATQFIQRAST SGRPFLLYVA LAHMHVPLPV TQLPAAPRGR SLYGAGLWEM DSLVGQIKDK VDHTVKENTF LWFTGDNGPW AQKCELAGSV GPFTGFWQTR QGGSPAKQTT WEGGHRVPAL AYWPGRVPVN VTSTALLSVL DIFPTVVALA QASLPQGRRF DGVDVSEVLF GRSQPGHRVL FHPNSGAAGE FGALQTVRLE RYKAFYITGG ARACDGSTGP ELQHKFPLIF NLEDDTAEAV PLERGGAEYQ AVLPEVRKVL ADVLQDIAND NISSADYTQD PSVTPCCNPY QIACRCQAA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
22901
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol