Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Arylsulfatase G Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Arylsulfatase G, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001254656.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 22901 |
Nombre | Arylsulfatase G Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15966949
|
enQuireBio™
QP5680-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986949
|
enQuireBio™
QP5680-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15976949
|
enQuireBio™
QP5680-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15996949
|
enQuireBio™
QP5680-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15906959
|
enQuireBio™
QP5680-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15916959
|
enQuireBio™
QP5680-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001254656.1 | |
Arylsulfatase G Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
22901 | |
Research Use Only | |
ARSG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GFLYPLVDFC ISGKTRGQKP NFVIILADDM GWGDLGANWA ETKDTANLDK MASEGMRFVD FHAAASTCSP SRASLLTGRL GLRNGVTRNF AVTSVGGLPL NETTLAEVLQ QAGYVTGIIG KWHLGHHGSY HPNFRGFDYY FGIPYSHDMG CTDTPGYNHP PCPACPQGDG PSRNLQRDCY TDVALPLYEN LNIVEQPVNL SSLAQKYAEK ATQFIQRAST SGRPFLLYVA LAHMHVPLPV TQLPAAPRGR SLYGAGLWEM DSLVGQIKDK VDHTVKENTF LWFTGDNGPW AQKCELAGSV GPFTGFWQTR QGGSPAKQTT WEGGHRVPAL AYWPGRVPVN VTSTALLSVL DIFPTVVALA QASLPQGRRF DGVDVSEVLF GRSQPGHRVL FHPNSGAAGE FGALQTVRLE RYKAFYITGG ARACDGSTGP ELQHKFPLIF NLEDDTAEAV PLERGGAEYQ AVLPEVRKVL ADVLQDIAND NISSADYTQD PSVTPCCNPY QIACRCQAA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |