Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Artemin / ARTN Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP5330-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15965919
  • 2600.00€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001129687.1
Artemin / ARTN Protein
Research Use Only
Artn
Human
Untagged
10 mM sodium citrate, 25 mM sodium chloride, pH 4.5
9048
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
AGGPGSRARA AGARGCRLRS QLVPVRALGL GHRSDELVRF RFCSGSCRRA RSPHDLSLAS LLGAGALRPP PGSRPVSQPC CRPTRYEAVS FMDVNSTWRT VDRLSATACG CLG
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.