Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Artemin / ARTN Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001129687.1
ID de gen (Entrez) 9048
Nombre Artemin / ARTN Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15975919
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5330-5UG
5 μg
112.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15955919
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5330-20UG
20 μg
263.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15935919
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5330-100UG
100 μg
655.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15965919
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5330-500UG
500 μg
2600.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15945919
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5330-1MG
1 mg
4240.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001129687.1
Artemin / ARTN Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
AGGPGSRARA AGARGCRLRS QLVPVRALGL GHRSDELVRF RFCSGSCRRA RSPHDLSLAS LLGAGALRPP PGSRPVSQPC CRPTRYEAVS FMDVNSTWRT VDRLSATACG CLG
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
9048
Research Use Only
Artn
Human
Untagged
10 mM sodium citrate, 25 mM sodium chloride, pH 4.5