Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apoptosis regulatory protein Siva Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apoptosis regulatory protein Siva, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6688-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006418.2
Apoptosis regulatory protein Siva Protein
Research Use Only
SIVA1
Recombinant Protein
E. coli
MPKRSCPFAD VAPLQLKVRV SQRELSRGVC AERYSQEVFD PSGVASIACS SCVRAVDGKA VCGQCERALC GQCVRTCWGC GSVACTLCGL VDCSDMYEKV LCTSCAMFET
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10572
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol