Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apoptosis regulatory protein Siva Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apoptosis regulatory protein Siva, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006418.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10572 |
Nombre | Apoptosis regulatory protein Siva Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16035120
|
enQuireBio™
QP6688-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16055120
|
enQuireBio™
QP6688-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16045120
|
enQuireBio™
QP6688-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16065120
|
enQuireBio™
QP6688-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16075120
|
enQuireBio™
QP6688-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16085120
|
enQuireBio™
QP6688-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Spécification
NP_006418.2 | |
Apoptosis regulatory protein Siva Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10572 | |
Research Use Only | |
SIVA1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPKRSCPFAD VAPLQLKVRV SQRELSRGVC AERYSQEVFD PSGVASIACS SCVRAVDGKA VCGQCERALC GQCVRTCWGC GSVACTLCGL VDCSDMYEKV LCTSCAMFET | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |