Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5633-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15976589
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001124318.2
Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial Protein
Research Use Only
AIFM1
Recombinant Protein
E. coli
GLTPEQKQKK AALSASEGEE VPQDKAPSHV PFLLIGGGTA AFAAARSIRA RDPGARVLIV SEDPELPYMR PPLSKELWFS DDPNVTKTLR FKQWNGKERS IYFQPPSFYV SAQDLPHIEN GGVAVLTGKK VVQLDVRDNM VKLNDGSQIT YEKCLIATGG TPRSLSAIDR AGAEVKSRTT LFRKIGDFRS LEKISREVKS ITIIGGGFLG SELACALGRK ARALGTEVIQ LFPEKGNMGK ILPEYLSNWT MEKVRREGVK VMPNAIVQSV GVSSGKLLIK LKDGRKVETD HIVAAVGLEP NVELAKTGGL EIDSDFGGFR VNAELQARSN IWVAGDAACF YDIKLGRRRV EHHDHAVVSG RLAGENMTGA AKPYWHQSMF WSDLGPDVGY EAIGLVDSSL PTVGVFAKAT AQDNPKSATE QSGTGIRSES ETESEASEIT IPPSTPAVPQ APVQGEDYGK GVIFYLRDKV VVGIVLWNIF NRMPIARKII KDGEQHEDLN EVAKLFNIHE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9131
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol