Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001124318.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9131 |
Nombre | Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936589
|
enQuireBio™
QP5633-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956589
|
enQuireBio™
QP5633-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946589
|
enQuireBio™
QP5633-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15966589
|
enQuireBio™
QP5633-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15976589
|
enQuireBio™
QP5633-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15986589
|
enQuireBio™
QP5633-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001124318.2 | |
Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9131 | |
Research Use Only | |
AIFM1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GLTPEQKQKK AALSASEGEE VPQDKAPSHV PFLLIGGGTA AFAAARSIRA RDPGARVLIV SEDPELPYMR PPLSKELWFS DDPNVTKTLR FKQWNGKERS IYFQPPSFYV SAQDLPHIEN GGVAVLTGKK VVQLDVRDNM VKLNDGSQIT YEKCLIATGG TPRSLSAIDR AGAEVKSRTT LFRKIGDFRS LEKISREVKS ITIIGGGFLG SELACALGRK ARALGTEVIQ LFPEKGNMGK ILPEYLSNWT MEKVRREGVK VMPNAIVQSV GVSSGKLLIK LKDGRKVETD HIVAAVGLEP NVELAKTGGL EIDSDFGGFR VNAELQARSN IWVAGDAACF YDIKLGRRRV EHHDHAVVSG RLAGENMTGA AKPYWHQSMF WSDLGPDVGY EAIGLVDSSL PTVGVFAKAT AQDNPKSATE QSGTGIRSES ETESEASEIT IPPSTPAVPQ APVQGEDYGK GVIFYLRDKV VVGIVLWNIF NRMPIARKII KDGEQHEDLN EVAKLFNIHE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |