Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apolipoprotein A-IV Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apolipoprotein A-IV, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5661-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15906809
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Apolipoprotein A-IV Protein
Research Use Only
APOA4
Recombinant Protein
E. coli
EVSADQVATV MWDYFSQLSN NAKEAVEHLQ KSELTQQLNA LFQDKLGEVN TYAGDLQKKL VPFATELHER LAKDSEKLKE EIGKELEELR ARLLPHANEV SQKIGDNLRE LQQRLEPYAD QLRTQVNTQA EQLRRQLTPY AQRMERVLRE NADSLQASLR PHADELKAKI DQNVEELKGR LTPYADEFKV KIDQTVEELR RSLAPYAQDT QEKLNHQLEG LTFQMKKNAE ELKARISASA EELRQRLAPL AEDVRGNLRG NTEGLQKSLA ELGGHLDQQV EEFRRRVEPY GENFNKALVQ QMEQLRQKLG PHAGDVEGHL SFLEKDLRDK VNSFFSTFKE KESQDKTLSL PELEQQQEQQ QEQQQEQVQM LAPLES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol