missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apolipoprotein A-IV Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apolipoprotein A-IV, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Nombre | Apolipoprotein A-IV Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | APOA4 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15966799
|
enQuireBio™
QP5661-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986799
|
enQuireBio™
QP5661-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15976799
|
enQuireBio™
QP5661-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15996799
|
enQuireBio™
QP5661-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15906809
|
enQuireBio™
QP5661-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15916809
|
enQuireBio™
QP5661-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Apolipoprotein A-IV Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
APOA4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EVSADQVATV MWDYFSQLSN NAKEAVEHLQ KSELTQQLNA LFQDKLGEVN TYAGDLQKKL VPFATELHER LAKDSEKLKE EIGKELEELR ARLLPHANEV SQKIGDNLRE LQQRLEPYAD QLRTQVNTQA EQLRRQLTPY AQRMERVLRE NADSLQASLR PHADELKAKI DQNVEELKGR LTPYADEFKV KIDQTVEELR RSLAPYAQDT QEKLNHQLEG LTFQMKKNAE ELKARISASA EELRQRLAPL AEDVRGNLRG NTEGLQKSLA ELGGHLDQQV EEFRRRVEPY GENFNKALVQ QMEQLRQKLG PHAGDVEGHL SFLEKDLRDK VNSFFSTFKE KESQDKTLSL PELEQQQEQQ QEQQQEQVQM LAPLES | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |