Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APEX1 / AP / APEx / Ref-1 Protein Código de producto.: 16067401
enQuireBio™ Recombinant Human APEX1 / AP / APEx / Ref-1 Protein
Código de producto. 16067401
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16067401
Marca: enQuireBio™ QP899ec50ug
Cantidad Precio
1 234.00€ / 50 microgramos
6 218.51€ / 50 microgramos
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) APEX1 / AP / APEx / Ref-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001231178.1
ID de gen (Entrez) 328
Nombre APEX1 / AP / APEx / Ref-1 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen APEX1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia KNDKEAAGEG PALYEDPPDQ KTSPSGKPAT LKICSWNVDG LRAWIKKKGL DWVKEEAPDI LCLQETKCSE NKLPAELQEL PGLSHQYWSA PSDKEGYSGV GLLSRQCPLK VSYGIGDEEH DQEGRVIVAE FDSFVLVTAY VPNAGRGLVR LEYRQRWDEA FRKFLKGLAS RKPLVLCGDL NVAHEEIDLR NPKGNKKNAG FTPQERQGFG ELLQAVPLAD SFRHLYPNTP YAYTFWTYMM NARSKNVGWR LDYFLLSHSL LPALCDSKIR SKALGSDHCP ITLYLAL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human APEX1 / AP / APEx / Ref-1 Protein >