Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AP-1 complex subunit sigma-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AP-1 complex subunit sigma-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5657-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15976779
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001034658.1
AP-1 complex subunit sigma-3 Protein
Research Use Only
AP1S3
Recombinant Protein
E. coli
MIHFILLFSR QGKLRLQKWY ITLPDKERKK ITREIVQIIL SRGHRTSSFV DWKELKLVYK RYASLYFCCA IENQDNELLT LEIVHRYVEL LDKYFGNTWP FARA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
130340
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 3
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol