Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AP-1 complex subunit sigma-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AP-1 complex subunit sigma-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001034658.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 130340 |
Nombre | AP-1 complex subunit sigma-3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15926779
|
enQuireBio™
QP5657-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946779
|
enQuireBio™
QP5657-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936779
|
enQuireBio™
QP5657-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15956779
|
enQuireBio™
QP5657-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15966779
|
enQuireBio™
QP5657-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15976779
|
enQuireBio™
QP5657-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001034658.1 | |
AP-1 complex subunit sigma-3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 3 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
130340 | |
Research Use Only | |
AP1S3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIHFILLFSR QGKLRLQKWY ITLPDKERKK ITREIVQIIL SRGHRTSSFV DWKELKLVYK RYASLYFCCA IENQDNELLT LEIVHRYVEL LDKYFGNTWP FARA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |