missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ANKRD1 Protein

A cDNA sequence encoding the ANKRD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11024-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15995898

  • 1665.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-08-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

27063
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
ANKRD1
Human
His
The ANKRD1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 50% glycerol.
ANKRD1 Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGS MMVLKVE ELVTGKKNGN GEAGEFLPED FRDGEYEAAV TLEKQEDLKT LLAHPVTLGE QQWKSEKQRE AELKKKKLEQ RSKLENLEDL EIIIQLKKRK KYRKTKVPVV KEPEPEIITE PVDVPTFLKA ALENKLPVVE KFLSDKNNPD VCDEYKRTAL HRACLEGHLA IVEKLMEAGA QIEFRDMLES TAIHWASRGG NLDVLKLLLN KGAKISARDK LLSTALHVAV RTGHYECAEH LIACEADLNA KDREGDTPLH DAVRLNRYKM IRLLIMYGAD LNIKNCAGKT PMDLVLHWQN GTKAIFDSLR ENSYKTSRIA TF
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales