Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANKRD1 Protein
A cDNA sequence encoding the ANKRD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 27063 |
---|---|
Nombre | ANKRD1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | ANKRD1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915908
|
enQuireBio™
QP11024-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905908
|
enQuireBio™
QP11024-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995898
|
enQuireBio™
QP11024-100UG |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
27063 | |
Research Use Only | |
ANKRD1 | |
Human | |
His | |
The ANKRD1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 50% glycerol. |
ANKRD1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGS MMVLKVE ELVTGKKNGN GEAGEFLPED FRDGEYEAAV TLEKQEDLKT LLAHPVTLGE QQWKSEKQRE AELKKKKLEQ RSKLENLEDL EIIIQLKKRK KYRKTKVPVV KEPEPEIITE PVDVPTFLKA ALENKLPVVE KFLSDKNNPD VCDEYKRTAL HRACLEGHLA IVEKLMEAGA QIEFRDMLES TAIHWASRGG NLDVLKLLLN KGAKISARDK LLSTALHVAV RTGHYECAEH LIACEADLNA KDREGDTPLH DAVRLNRYKM IRLLIMYGAD LNIKNCAGKT PMDLVLHWQN GTKAIFDSLR ENSYKTSRIA TF | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |