Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANGPTL4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ANGPTL4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8682-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16015941
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001034756.1
ANGPTL4 Protein
Research Use Only
ANGPTL4
Recombinant Protein
E. coli
VQSKSPRFAS WDEMNVLAHG LLQLGQGLRE HAERTRSQLS ALERRLSACG SACQGTEGST DLPLAPESRV DPEVLHSLQT QLKAQNSRIQ QLFHKVAQQQ RHLEKQHLRI QHLQSQFGLL DHKHLDHEVA KPARRKRLPE MAQPVDPAHN VSRLHRLPRD CQELFQVGER QSGLFEIQPQ GSPPFLVNCK MTSDGGWTVI QRRHDGSVDF NRPWEAYKAG FGDPHGEFWL GLEKVHSITG DRNSRLAVQL RDWDGNAELL QFSVHLGGED TAYSLQLTAP VAGQLGATTV PPSGLSVPFS TWDQDHDLRR DKNCAKSLSG GWWFGTCSHS NLNGQYFRSI PQQRQKLKKG IFWKTWRGRY YPLQATTMLI QPMAAE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51129
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol