missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ANGPTL4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ANGPTL4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001034756.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 51129 |
Nombre | ANGPTL4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16015941
|
enQuireBio™
QP8682-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16055941
|
enQuireBio™
QP8682-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16005941
|
enQuireBio™
QP8682-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16035941
|
enQuireBio™
QP8682-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16045941
|
enQuireBio™
QP8682-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16025941
|
enQuireBio™
QP8682-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001034756.1 | |
ANGPTL4 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51129 | |
Research Use Only | |
ANGPTL4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VQSKSPRFAS WDEMNVLAHG LLQLGQGLRE HAERTRSQLS ALERRLSACG SACQGTEGST DLPLAPESRV DPEVLHSLQT QLKAQNSRIQ QLFHKVAQQQ RHLEKQHLRI QHLQSQFGLL DHKHLDHEVA KPARRKRLPE MAQPVDPAHN VSRLHRLPRD CQELFQVGER QSGLFEIQPQ GSPPFLVNCK MTSDGGWTVI QRRHDGSVDF NRPWEAYKAG FGDPHGEFWL GLEKVHSITG DRNSRLAVQL RDWDGNAELL QFSVHLGGED TAYSLQLTAP VAGQLGATTV PPSGLSVPFS TWDQDHDLRR DKNCAKSLSG GWWFGTCSHS NLNGQYFRSI PQQRQKLKKG IFWKTWRGRY YPLQATTMLI QPMAAE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |