Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Androgen-induced gene 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Androgen-induced gene 1 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8753-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16036301
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001273516.1
Androgen-induced gene 1 Protein
Research Use Only
AIG1
Recombinant Protein
E. coli
TDLSSLLTRG SGNQEQERQL KKLISLRD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51390
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol