Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Androgen-induced gene 1 Protein
Código de producto. p-7155387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16016301 10 μg 10 microgramos
16056301 50 μg 50 microgramos
16006301 100 μg 100 microgramos
16036301 200 μg 200 microgramos
16046301 500 μg 500 microgramos
16026301 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16016301
Marca: enQuireBio™ QP8753ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Androgen-induced gene 1 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001273516.1
ID de gen (Entrez) 51390
Nombre Androgen-induced gene 1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen AIG1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia TDLSSLLTRG SGNQEQERQL KKLISLRD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.