Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Anaphase-promoting complex subunit 10 Protein Código de producto.: 16033591
enQuireBio™ Recombinant Human Anaphase-promoting complex subunit 10 Protein
Código de producto. 16033591
200 μg, 200 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16033591
Marca: enQuireBio™ QP8254ec200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Anaphase-promoting complex subunit 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001243635.1
ID de gen (Entrez) 10393
Nombre Anaphase-promoting complex subunit 10 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ANAPC10
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia TTPNKTPPGA DPKQLERTGT VREIGSQAVW SLSSCKPGFG VDQLRDDNLE TYWQSDGSQP HLVNIQFRRK TTVKTLCIYA DYKSDESYTP SKISVRVGNN FHNLQEIRQL ELVEPSGWIH VPLTDNHKKP TRTFMIQIAV LANHQNGRDT HMRQIKIYTP VEESSIGKFP RCTTIDFMMY RSIR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Anaphase-promoting complex subunit 10 Protein >