Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ameloblastin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ameloblastin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_057603.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 258 |
Nombre | Ameloblastin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028971
|
enQuireBio™
QP9909-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068971
|
enQuireBio™
QP9909-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038971
|
enQuireBio™
QP9909-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058971
|
enQuireBio™
QP9909-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078971
|
enQuireBio™
QP9909-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048971
|
enQuireBio™
QP9909-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_057603.1 | |
Ameloblastin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
258 | |
Research Use Only | |
AMBN | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
VPFFPQQSGT PGMASLSLET MRQLGSLQRL NTLSQYSRYG FGKSFNSLWM HGLLPPHSSL PWMRPREHET QQYEYSLPVH PPPLPSQPSL KPQQPGLKPF LQSAAATTNQ ATALKEALQP PIHLGHLPLQ EGELPLVQQQ VAPSDKPPKP ELPGVDFADP QGPSLPGMDF PDPQGPSLPG LDFADPQGST IFQIARLISH GPMPQNKQSP LYPGMLYVPF GANQLNAPAR LGIMSSEEVA GGREDPMAYG AMFPGFGGMR PGFEGMPHNP AMGGDFTLEF DSPVAATKGP ENEEGGAQGS PMPEANPDNL ENPAFLTELE PAPHAGLLAL PKDDIPGLPR SPSGKMKGLP SVTPAAADPL MTPELADVYR TYDADMTTSV DFQEEATMDT TMAPNSLQTS MPGNKAQEPE MMHDAWHFQE P | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |