Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alkaline Phosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alkaline Phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8972-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16007341
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001622.2
Alkaline Phosphatase Protein
Research Use Only
ALPI
Recombinant Protein
Yeast
VIPAEEENPA FWNRQAAEAL DAAKKLQPIQ KVAKNLILFL GDGLGVPTVT ATRILKGQKN GKLGPETPLA MDRFPYLALS KTYNVDRQVP DSAATATAYL CGVKANFQTI GLSAAARFNQ CNTTRGNEVI SVMNRAKQAG KSVGVVTTTR VQHASPAGTY AHTVNRNWYS DADMPASARQ EGCQDIATQL ISNMDIDVIL GGGRKYMFPM GTPDPEYPAD ASQNGIRLDG KNLVQEWLAK HQGAWYVWNR TELMQASLDQ SVTHLMGLFE PGDTKYEIHR DPTLDPSLME MTEAALRLLS RNPRGFYLFV EGGRIDHGHH EGVAYQALTE AVMFDDAIER AGQLTSEEDT LTLVTADHSH VFSFGGYTLR GSSIFGLAPS KAQDSKAYTS ILYGNGPGYV FNSGVRPDVN ESESGSPDYQ QQAAVPLSSE THGGEDVAVF ARGPQAHLVH GVQEQSFVAH VMAFAACLEP YTACDLAPPA CTTD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
248
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol