Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alkaline Phosphatase Protein
Código de producto. p-7155561
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
missing translation for 'unitSize'
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16097331
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP8972ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alkaline Phosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001622.2
ID de gen (Entrez) 248
Nombre Alkaline Phosphatase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ALPI
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia VIPAEEENPA FWNRQAAEAL DAAKKLQPIQ KVAKNLILFL GDGLGVPTVT ATRILKGQKN GKLGPETPLA MDRFPYLALS KTYNVDRQVP DSAATATAYL CGVKANFQTI GLSAAARFNQ CNTTRGNEVI SVMNRAKQAG KSVGVVTTTR VQHASPAGTY AHTVNRNWYS DADMPASARQ EGCQDIATQL ISNMDIDVIL GGGRKYMFPM GTPDPEYPAD ASQNGIRLDG KNLVQEWLAK HQGAWYVWNR TELMQASLDQ SVTHLMGLFE PGDTKYEIHR DPTLDPSLME MTEAALRLLS RNPRGFYLFV EGGRIDHGHH EGVAYQALTE AVMFDDAIER AGQLTSEEDT LTLVTADHSH VFSFGGYTLR GSSIFGLAPS KAQDSKAYTS ILYGNGPGYV FNSGVRPDVN ESESGSPDYQ QQAAVPLSSE THGGEDVAVF ARGPQAHLVH GVQEQSFVAH VMAFAACLEP YTACDLAPPA CTTD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.