Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aldo-keto reductase family 1 member C3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aldo-keto reductase family 1 member C3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5638-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15976619
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001240837.1
Aldo-keto reductase family 1 member C3 Protein
Research Use Only
AKR1C3
Recombinant Protein
E. coli
MDSKHQCVKL NDGHFMPVLG FGTYAPPEVP RSKALEVTKL AIEAGFRHID SAHLYNNEEQ VGLAIRSKIA DGSVKREDIF YTSKLWSTFH RPELVRPALE NSLKKAQLDY VDLYLIHSPM SLKPGEELSP TDENGKVIFD IVDLCTTWEA MEKCKDAGLA KSIGVSNFNR RQLEMILNKP GLKYKPVCNQ VECHPYFNRS KLLDFCKSKD IVLVAYSALG SQRDKRWVDP NSPVLLEDPV LCALAKKHKR TPALIALRYQ LQRGVVVLAK SYNEQRIRQN VQVFEFQLTA EDMKAIDGLD RNLHYFNSDS FASHPNYPYS DEY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
8644
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol