missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Aldo-keto reductase family 1 member C3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Aldo-keto reductase family 1 member C3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001240837.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8644 |
Nombre | Aldo-keto reductase family 1 member C3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936619
|
enQuireBio™
QP5638-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956619
|
enQuireBio™
QP5638-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946619
|
enQuireBio™
QP5638-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15966619
|
enQuireBio™
QP5638-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15976619
|
enQuireBio™
QP5638-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15986619
|
enQuireBio™
QP5638-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001240837.1 | |
Aldo-keto reductase family 1 member C3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8644 | |
Research Use Only | |
AKR1C3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDSKHQCVKL NDGHFMPVLG FGTYAPPEVP RSKALEVTKL AIEAGFRHID SAHLYNNEEQ VGLAIRSKIA DGSVKREDIF YTSKLWSTFH RPELVRPALE NSLKKAQLDY VDLYLIHSPM SLKPGEELSP TDENGKVIFD IVDLCTTWEA MEKCKDAGLA KSIGVSNFNR RQLEMILNKP GLKYKPVCNQ VECHPYFNRS KLLDFCKSKD IVLVAYSALG SQRDKRWVDP NSPVLLEDPV LCALAKKHKR TPALIALRYQ LQRGVVVLAK SYNEQRIRQN VQVFEFQLTA EDMKAIDGLD RNLHYFNSDS FASHPNYPYS DEY | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |