Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alcohol dehydrogenase 1C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alcohol dehydrogenase 1C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5614-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15946449
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000660.1
Alcohol dehydrogenase 1C Protein
Research Use Only
ADH1C
Recombinant Protein
E. coli
STAGKVIKCK AAVLWELKKP FSIEEVEVAP PKAHEVRIKM VAAGICRSDE HVVSGNLVTP LPVILGHEAA GIVESVGEGV TTVKPGDKVI PLFTPQCGKC RICKNPESNY CLKNDLGNPR GTLQDGTRRF TCSGKPIHHF VGVSTFSQYT VVDENAVAKI DAASPLEKVC LIGCGFSTGY GSAVKVAKVT PGSTCAVFGL GGVGLSVVMG CKAAGAARII AVDINKDKFA KAKELGATEC INPQDYKKPI QEVLKEMTDG GVDFSFEVIG RLDTMMASLL CCHEACGTSV IVGVPPDSQN LSINPMLLLT GRTWKGAIFG GFKSKESVPK LVADFMAKKF SLDALITNIL PFEKINEGFD LLRSGKSIRT VLTF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
126
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol