missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Alcohol dehydrogenase 1C Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alcohol dehydrogenase 1C, was expressed in the hosts and tags indicated.

160.00€ - 2385.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_000660.1
ID de gen (Entrez) 126
Nombre Alcohol dehydrogenase 1C Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15996439
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5614-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15916449
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5614-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15906449
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5614-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15926449
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5614-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15936449
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5614-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15946449
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5614-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_000660.1
Alcohol dehydrogenase 1C Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
126
Research Use Only
ADH1C
Recombinant Protein
E. coli
STAGKVIKCK AAVLWELKKP FSIEEVEVAP PKAHEVRIKM VAAGICRSDE HVVSGNLVTP LPVILGHEAA GIVESVGEGV TTVKPGDKVI PLFTPQCGKC RICKNPESNY CLKNDLGNPR GTLQDGTRRF TCSGKPIHHF VGVSTFSQYT VVDENAVAKI DAASPLEKVC LIGCGFSTGY GSAVKVAKVT PGSTCAVFGL GGVGLSVVMG CKAAGAARII AVDINKDKFA KAKELGATEC INPQDYKKPI QEVLKEMTDG GVDFSFEVIG RLDTMMASLL CCHEACGTSV IVGVPPDSQN LSINPMLLLT GRTWKGAIFG GFKSKESVPK LVADFMAKKF SLDALITNIL PFEKINEGFD LLRSGKSIRT VLTF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications