Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alcohol dehydrogenase 1B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alcohol dehydrogenase 1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5613-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15946439
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000659.2
Alcohol dehydrogenase 1B Protein
Research Use Only
ADH1B
Recombinant Protein
E. coli
STAGKVIKCK AAVLWEVKKP FSIEDVEVAP PKAYEVRIKM VAVGICRTDD HVVSGNLVTP LPVILGHEAA GIVESVGEGV TTVKPGDKVI PLFTPQCGKC RVCKNPESNY CLKNDLGNPR GTLQDGTRRF TCRGKPIHHF LGTSTFSQYT VVDENAVAKI DAASPLEKVC LIGCGFSTGY GSAVNVAKVT PGSTCAVFGL GGVGLSAVMG CKAAGAARII AVDINKDKFA KAKELGATEC INPQDYKKPI QEVLKEMTDG GVDFSFEVIG RLDTMMASLL CCHEACGTSV IVGVPPASQN LSINPMLLLT GRTWKGAVYG GFKSKEGIPK LVADFMAKKF SLDALITHVL PFEKINEGFD LLHSGKSIRT VLTF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
125
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol